SRP0463
BRD4, BD1, BD2 (49-460) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomain containing 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
73.3 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... BRD4(23476)
Description générale
Human Bromodomain containing 4, also known as BRD4, HUNK1, or MCAP (GenBank Accession No. NM_ NM_058243) amino-acids 49-460 with N-terminal GST-tag, MW = 73.3kDa, expressed in an Escherichia coli expression system.
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable