SRP0428
PDE2A active rat
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥56% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
phosphodiesterase 2A, cGMP-stimulated
About This Item
Source biologique
rat
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Pureté
≥56% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
133 kDa
Conditionnement
pkg of 5 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
rat ... PDE2A(81743)
Description générale
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable