Principaux documents
SRP0414
Sigma-Aldrich
PKLR Var2 active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
PK1, PKL, RPK, pyruvate kinase, liver and RBC
20 μG
611,00 €
611,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 μG
611,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
611,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
59 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PKLR(5313)
Description générale
PKR (GenBank Accession No. NM_181871) full length, amino acids 2-543 (end) with N-terminal His-tag, MW=59 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Steven T Russell et al.
Experimental cell research, 315(1), 16-25 (2008-11-01)
Treatment of murine myotubes with high glucose concentrations (10 and 25 mM) stimulated protein degradation through the ubiquitin-proteasome pathway, and also caused activation (autophosphorylation) of PKR (double-stranded-RNA-dependent protein kinase) and eIF2alpha (eukaryotic initiation factor 2alpha). Phosphorylation of PKR and eIF2alpha
María J Bullido et al.
Neurobiology of aging, 29(8), 1160-1166 (2007-04-11)
Sporadic Alzheimer's disease (AD) appears to be the consequence of the interaction between combinations of genes and environmental factors (for example virus infections). To test this hypothesis, we are examining human genes relevant to herpes simplex virus type 1 (HSV-1)