SRP0394
EZH2/EED/SUZ12/RbAp48 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
48 kDa (RbBP5)
51 kDa (EED)
86 kDa (EZH2)
87 kDa (SUZ12)
Conditionnement
pkg of 50 μg
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... EED(8726) , EZH2(2146) , RBBP4(5928) , SUZ12(23512)
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable