SRP0387
EZH2 /EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥56% (SDS-PAGE)
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Pureté
≥56% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
87 kDa (EZH2)
Conditionnement
pkg of 20 μg
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... AEBP2(121536) , EED(8726) , EZH2(2146) , RBBP4(5928) , SUZ12(23512)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable