Principaux documents
SRP0277
Sigma-Aldrich
PDE10A1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HSPDE10A, Phosphodiesterase 10A1, cAMP and cAMP-inhibited cGMP 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 10A
10 μG
664,00 €
664,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 μG
664,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
664,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Essai
≥60% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Activité spécifique
≥2851 pmol/min-μg
Poids mol.
116 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PDE10A(10846)
Description générale
Human PDE10A1 (GenBank Accession No. NM_006661), full length with N-terminal GST tag, MW = 116 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmole of 3′, 5′-cAMP to 5′ AMP per min at 37°C
Forme physique
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
Notes préparatoires
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable