Principaux documents
SRP0243
Sigma-Aldrich
aRAF Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
A-Raf proto-oncogene, PKS2, v-Raf murine sarcoma 3611 viral oncogene homolog
10 μG
469,00 €
469,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 μG
469,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
469,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
63.6 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... ARAF(369)
Description générale
Human A-RAF (GenBank Accession No. NM_001654), amino acids 282-end, containing the mutations YY301-302DD, MW = 63.6 kDa, with N-terminal GST tag, expressed in an Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Forme physique
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol, and 3 mM DTT.
Notes préparatoires
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.