Principaux documents
SRP0225
Sigma-Aldrich
Rheb Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
GTP-binding protein Rheb, Ras homolog enriched in brain
100 μG
633,00 €
633,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
633,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
633,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
23 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... RHEB(6009)
Description générale
Human Rheb (GenBank Accession No. NM_005614), full length with N-terminal HIS6 tag, MW = 23 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Useful for the study of biochemical function.
Forme physique
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
Notes préparatoires
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.