Principaux documents
SRP0200
Sigma-Aldrich
Peroxiredoxin I (K197Q) human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
NKEF-A, Natural killer cell-enhancing factor A, Proliferation-associated gene A (PAGA), TDPX2, Thioredoxin peroxidase 2
100 μG
687,00 €
687,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
687,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
687,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
23 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PRDX1(5052)
Description générale
Human Peroxiredoxin I (GenBank Accession No. NM_005614), the full length protein containing a Lysine to Glutamine mutation at position 197 and N-terminal His6 tag, MW = 23 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Useful for the study of biochemical function.
Forme physique
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
Notes préparatoires
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.