SRP0189
Pyruvate kinase M2 Active from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
M2-PK tumor, OPA-interacting protein 3 (OIP-3), Pyruvate kinase 3 (PK3), Pyruvate kinase, muscle, Thyroid hormone-binding protein 1 (THBP1)
683,00 €
About This Item
683,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
58 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
mouse ... PKM2(18746)
Description générale
Murine Pyruvate kinase M2 (PKM2) (GenBank Accession No. NM_011099), amino acids 2-end, with N-terminal His tag, MW = 58kDa, expressed in an Escherichia coli expression system.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Articles
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.