Principaux documents
SRP0169
Sigma-Aldrich
JMJD2B Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
JHDM3B, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3B, Jumonji domain-containing protein 2B, KIAA0876, Lysine-specific demethylase 4B (KDM4B)
100 μG
488,00 €
488,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
488,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
488,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Essai
≥40% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
57 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... KDM4B(23030)
Description générale
Human JMJD2B, also known as JHDM3B and KDM4B (GenBank Accession No.NM_015015) (amino acids 1-500) with C-terminal FLAG tag, MW = 57 kDa, expressed in Sf9 cells using a Baculovirus expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme required to demethylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
Forme physique
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 20% glycerol and 3 mM DTT.
Notes préparatoires
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.