SRP0148
Set2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥75% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HIF-1, HYPB, KMT3A, SET domain containing 2, SETD2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥75% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
59.7 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... SETD2(29072)
Description générale
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires