SRP0125
LSD1 substrate (Di-methylated K4_H3)
≥90% (HPLC), aqueous solution
Synonyme(s) :
HIST1H3E, Histone H3.1
About This Item
Produits recommandés
product name
LSD1 substrate (Di-methylated K4_H3), ≥90% (HPLC)
Source biologique
human
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
2283 Da
Conditionnement
pkg of 500UL
Concentration
0.55 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... HIST1H3E(8353)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable