SRP0123
JMJD2C Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
GASC1, Gene amplified in squamous cell carcinoma 1 protein, JHDM3C, KIAA0780, Lysine-specific demethylase 4C (KDM4C)
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
69 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... KDM4C(23081)
Description générale
Human JMJD2C, GenBank Accession No. BC143571) (amino-acids 2-372) with N-terminal ST tag, MW = 69kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires