Principaux documents
SRP0106
Sigma-Aldrich
HDAC-5 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HD5, Histone deacetylase 5, NY-CO-9
10 μG
686,00 €
686,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 μG
686,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
686,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Puissance
≥1 units/mg
Poids mol.
51 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... HDAC5(10014)
Description générale
Human HDAC5, catalytic domain, GenBank Accession No. NM_001015053, amino acid 657-1123 with C-terminal His tag, MW = 51 kDa, expressed in baculovirus expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme required to deacetylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
Forme physique
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 138 mM NaCl, 0.05% Tween-20 and 10% glycerol.
Notes préparatoires
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable