SRP0103
HDAC2 FLAG tag human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥50% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HD2, Histone deacetylase 2, Transcriptional regulator homolog RPD3, YAF1, YY1-associated factor 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Pureté
≥50% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
60 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... HDAC2(3066)
Description générale
The HDAC2 (histone deacetylase 2) gene is mapped to human chromosome 6q21 and is ubiquitously expressed.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires