SRP0101
HDAC 1 from Plasmodium falciparum
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HD1, Histone deacetylase 1
About This Item
Source biologique
Plasmodium falciparum
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Pureté
≥40% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
55 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
Plasmodium falciparum ... HDAC1(813532)
Description générale
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable