SRE0069
Phosphoglucomutase from rabbit muscle
Synonyme(s) :
α-D-Glucose-1,6-bisphosphatase, α-D-Glucose-1-phosphate phosphotransferase
348,00 €
About This Item
348,00 €
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥100 units/mg protein
Activité étrangère
Lactic dehydroenase ≤0.5%
Phosphoglucose Isomerase ≤0.01%
pyruvate kinase ≤0.05%
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable