Principaux documents
SML3897
Sigma-Aldrich
Tyramide alkyne
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
AP1, Alkyne tyramide, Alkyne-phenol 1, N-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]-5-hexynamide
5 MG
86,00 €
25 MG
347,00 €
86,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
86,00 €
25 MG
347,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.29
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
86,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
Cell penetrant and highly efficient clickable ascorbate peroxidase 2 (APEX2) substrate that significantly improves APEX-labeling efficiency in intact yeast cells
Tyramide alkyne (Alkyne-phenol 1) is a cell penetrant and highly efficient clickable ascorbate peroxidase 2 (APEX2) substrate that significantly improves APEX-labeling efficiency in intact yeast cells. Tyramide alkyne enable biotin-independent detection of labeled proteins.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Compartment-Specific Labeling of Bacterial Periplasmic Proteins by Peroxidase-Mediated Biotinylation
ACS infectious diseases, 4(6), 918-925 (2018)
Dynamic mapping of proteome trafficking within and between living cells by TransitID
Cell, 186(15), 3307-3324 (2023)