Principaux documents
SML3792
Sigma-Aldrich
MRIA9 Trifluoroacetate
≥96% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-(((2r,5r)-5-Amino-1,3-dioxan-2-yl)methyl)-6-(2-chloro-4-(3-fluoropyridin-2-yl)phenyl)-2-(methylamino)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one trifluoroacetate, 8-[(trans -5-Amino-1,3-dioxan-2-yl)methyl]-6-[2-chloro-4-(3-fluoro-2-pyridinyl)phenyl]-2-(methylamino)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one trifluoroacetate
5 MG
183,00 €
25 MG
733,00 €
183,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
183,00 €
25 MG
733,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H22ClFN6O3 · xC2HF3O2
Poids moléculaire :
496.92 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
183,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥96% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
Fc1c(nccc1)c2cc(c(cc2)C3=Cc4c(nc(nc4)NC)N(C3=O)C[C@@H]5OC[C@H](CO5)N)Cl
Clé InChI
QKNBRNSGPNCARD-SGNKCFNYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
ATP site-targeting, dual salt-inducible kinase (SIK1/2/3) & p21-activated kinase (PAK2/3) inhibitor with excellent selectivity over other kinases.
MRIA9 is an ATP site-targeting, dual salt-inducible kinase (SIK1/2/3 IC50 = 55/48/22 nM; SIK2/3 IC50 = 180/127 nM by cell-based NanoBRET) & p21-activated kinase (PAK2/3 IC50 = 41/140 nM; PAK1 IC50 = 580 nM) inhibitor with excellent selectivity over other kinases. MRIA9 sensitizes ovarian cancer cells to mitotic agent paclitaxel (Pac) treatment in SKOV3 cultures (1 nM Pac plus 0.5-5 µM MRIA9) and HeLa spheroids (2 nM Pac plus 5 µM MRIA9).
Attention
Hygroscopic
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Roberta Tesch et al.
Journal of medicinal chemistry, 64(12), 8142-8160 (2021-06-05)
Salt-inducible kinases (SIKs) are key metabolic regulators. The imbalance in SIK function is associated with the development of diverse cancers, including breast, gastric, and ovarian cancers. Chemical tools to clarify the roles of SIK in different diseases are, however, sparse