Principaux documents
SML3767
Sigma-Aldrich
AA-263
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Hydroxybenzaldehyde 2-(4-nitrophenyl)hydrazone, NSC 101540, Salicylaldehyde 4-nitrophenylhydrazone, o-Hydroxybenzaldehyde p-nitrophenylhydrazone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H11N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, Faint orange to Red
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N\N=C\c2c(cccc2)O
InChI
1S/C13H11N3O3/c17-13-4-2-1-3-10(13)9-14-15-11-5-7-12(8-6-11)16(18)19/h1-9,15,17H/b14-9+
Clé InChI
VQIJGQPVYQKSSH-NTEUORMPSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
AA-263 is a cell penetrant, potent and selective ATF6 activator that corrects the trafficking, conformation, secretion, and function of AAT-Z. AA-263 increases AAT neutrophil elastase (NE) inhibitory activity, while reducing polymer accumulation for the majority of AATD (alpha-1 antitrypsin (AAT) causes AAT deficiency) variants.
Cell penetrant, potent and selective ATF6 activator that corrects the trafficking, conformation, secretion, and function of AAT-Z
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Capturing the conversion of the pathogenic alpha-1-antitrypsin fold by ATF6 enhanced proteostasis
Cell Chemical Biology, 30(1) (2023)