SML3727
WIC1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)phenyl]-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxamide, Wnt Inhibitor Compound 1
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to brown
Solubilité
DMSO:methanol (1:1): 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
O=C1OC2=C(C=C1C(NC3=CC=C(N4CCN(CC4)CC)C=C3)=O)C=CC=C2
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable