SML3723
JNJ-26854165
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-N-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-4-N-pyridin-4-ylbenzene-1,4-diamine, JNJ 1, JNJ 26854165, N1-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-N4-4-pyridinyl-1,4-benzenediamine, Serdemetan
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable