SML3614
Vatiquinone
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-tocotrienol quinone, 2-[(3R,6E,10E)-3-Hydroxy-3,7,11,15-tetramethyl-6,10,14-hexadecatrien-1-yl]-3,5,6-trimethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, ATQ3, EPI 743, EPI-743
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
oil
Couleur
, Colorless to light yellow
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable