SML3561
VCP746
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(5-Amino-4-benzoyl-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)thiophen-2-yl)-N-(6-(9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-ylamino)hexyl)benzamide, N-[6-[[4-[5-Amino-4-benzoyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thienyl]benzoyl]amino]hexyl]adenosine, VCP 746, VCP-746
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(C(C3=CC=CC=C3)=O)=C(S2)N)C4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4)NCCCCCCNC5=C6N=CN(C6=NC=N5)[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@H]7O)O)CO
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable