SML3521
m-Trifluoromethyl-diphenyl diselenide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,2-Bis(3-(trifluoromethyl)phenyl)diselane, Bis(3-trifluoromethylphenyl) diselenide, Di(3-trifluoromethylphenyl) diselenide, TFDD, [(m-CF3-PhSe)2; Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] diselenide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
oil
Couleur
colorless to yellow
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
FC(F)(C1=CC([Se][Se]C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)=CC=C1)F
Clé InChI
DGOYKERNPXVRDM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable