Principaux documents
SML3468
Sigma-Aldrich
Pimpinellin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5,6-Dimethoxy-2H-furo[2,3-h]-1-benzopyran-2-one, 6,7-Dimethoxyangelicin, Pimpinecilin, Pimpinelin
5 MG
55,90 €
25 MG
226,00 €
55,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
55,90 €
25 MG
226,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
55,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
O=C(C=CC1=C2OC)OC1=C3C(OC=C3)=C2OC
InChI
1S/C13H10O5/c1-15-11-7-3-4-9(14)18-10(7)8-5-6-17-12(8)13(11)16-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
BQPRWZCEKZLBHL-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Anti-tumor, anti-allergic, antioxidant and anticholinesterase
Pimpinellin is a coumarin isolated from roots of Angelica dahurica and Zosima absinthifolia that exhibits anti-tumor, anti-allergic, antioxidant and anticholinesterase activities. It appears to reduce the release of histamine, secretion of TBF‑α, interleukin (IL)‑1β and IL‑4. Pimpinellin exhibits potent cytotoxic activities against MGC-803, PC3, and A375 cancer cell lines.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable