Principaux documents
SML3366
Sigma-Aldrich
SIS17
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
N′-Hexadecylthiophene-2-carbohydrazide, SIS 17, SIS-17
10 MG
77,00 €
50 MG
254,00 €
77,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
77,00 €
50 MG
254,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H38N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
77,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
[s]1c(ccc1)C(=O)NNCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H38N2OS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-22-23-21(24)20-17-16-19-25-20/h16-17,19,22H,2-15,18H2,1H3,(H,23,24)
Clé InChI
HSHXDCVZWHOWCS-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Potent and selective HDAC11 inhibitor that effectively upregulates cellular serine hydroxymethyl transferase 2 (SHMT2), fatty acylation level.
SIS17 is a potent and selective HDAC11 inhibitor (IC50 = 830 nM; IC50 >100 μM against HDAC1/4/8 or SIRT1/2/3/6) that effectively upregulates HDAC11 substrate, serine hydroxymethyl transferase 2 (SHMT2), fatty acylation level in MCF7 cells (12.5 μM).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable