SML3356
Gefarnate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(4E,8E)-5,9,13-Trimethyl-4,8,12-tetradecatrienoic acid (2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl ester, (E,E,E)-4,8,12-Tetradecatrienoic acid, 5,9,13-trimetyl-, 3,7-dimetyl-2,6-octadienyl ester, Geranyl farnesylacetate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
liquid
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
colorless to beige
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)=CCC/C(C)=C/COC(CC/C=C(CC/C=C(CCC=C(C)C)\C)\C)=O
InChI
1S/C27H44O2/c1-22(2)12-8-14-24(5)16-10-17-25(6)18-11-19-27(28)29-21-20-26(7)15-9-13-23(3)4/h12-13,16,18,20H,8-11,14-15,17,19,21H2,1-7H3/b24-16+,25-18+,26-20+
Clé InChI
ZPACYDRSPFRDHO-ROBAGEODSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable