Principaux documents
SML3284
Sigma-Aldrich
MS1943
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-​[(1,​2-​Dihydro-​4,​6-​dimethyl-​2-​oxo-​3-​pyridinyl)​methyl]​-​1-​(1-​methylethyl)​-​6-​[6-​[4-​[2-​[(2-​tricyclo[3.3.1.13,​7]​dec-​1-​ylacetyl)​amino]​ethyl]​-​1-​piperazinyl]​-​3-​pyridinyl]​-1H-​indazole-​4-​carboxamide
5 MG
87,40 €
25 MG
282,00 €
87,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
87,40 €
25 MG
282,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H54N8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
718.93
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
87,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
MS1943 is a potent and selective degrader of EZH2 (enhancer of zeste homolog 2) that effectively reduces EZH2 levels in cells. MS1943 potently inhibits growth of multiple TNBC cells and in mice xenograft model.
Potent and selective degrader of EZH2 (enhancer of zeste homolog 2) that effectively reduces EZH2 levels in cells.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable