Key Documents
SML3220
Sigma-Aldrich
GSK923295
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Chloro-N-{(1S)-2-[(N,N-dimethylglycyl)amino]-1-[(4-{8-[(1S)-1-hydroxyethyl]imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl}phenyl)methyl]ethyl}-4-[(1-methylethyl)oxy]benzamide, GSK 923295, GSK 923295A
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H38ClN5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
592.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
GSK923295 is an allosteric inhibitor of CENP-E kinesin motor ATPase activity. It inhibits release of inorganic phosphate and stabilizes CENP-E motor domain interaction with microtubules, which causes failure of metaphase chromosome alignment and induces mitotic arrest. GSK923295 induces tumor cell apoptosis and tumor regression
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable