Principaux documents
SML3123
Sigma-Aldrich
NButGT
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3aR,5R,6S,7R,7aR)-3a,6,7,7a-Tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-2-propyl-5H-pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol
5 MG
90,80 €
25 MG
366,00 €
90,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
90,80 €
25 MG
366,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H17NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.31
Code UNSPSC :
41106609
Nomenclature NACRES :
NA.77
90,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
CCCC1=N[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](O[C@@H]2S1)CO)O)O
Actions biochimiques/physiologiques
NButGT is a potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA), which elevates O-GlcNAc levels but does not cause insulin resistance in 3T3-L1 adipocytes, and in rats and mice. NButGT does not perturbed glucohomeostasis when used for extended time in rats and mice. NButGT attenuates the accumulation of Aβ, neuroinflammation, and memory in in a mouse model of Alzheimer’s disease. NButGT efficiently increased total O-GlcNAc, improves cardiovascular function and reduced animal mortality in rat model of sepsis.
Specific and potent inhibitor of O-GlcNAcase (OGA)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable