Documents
SML3106
Sigma-Aldrich
7ACC2
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
7-(N-Benzyl-N-methylamino)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid, 7-ACC2, 7-Aminocarboxycoumarin 2, 7-[Benzyl(methyl)amino]-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid, 7-[Methyl(phenylmethyl)amino]-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(O)C1=CC2=C(C=C(C=C2)N(C)CC3=CC=CC=C3)OC1=O
Actions biochimiques/physiologiques
7ACC2 is a monocarboxylate transporters MCT1 & MCT4 (SLC16A1 & SLC16A3) inhibitor that affects lactate uptake-dependent cancer growth in cultures (uptake/proliferation IC50 = 59/220 nM; MCT1/4-expressing SiHA cervix cancer in the absence of glucose) and in vivo (3 mg/kg/day i.p.; SiHa, HCT116, MCF-7 in mice), without affecting lactate efflux or the survival of highly glycolytic HL-60 (MCT1) or MDA-MB231 (MCT4) cancer cells. Unlike the MCT1/2 inhibitor AR-C155858, 7ACC2 does not block MCT1-mediated uptake of the anti-cancer drug 3-bromopyruvate (3-BP).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable