Principaux documents
SML3063
Sigma-Aldrich
Pridopidine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[3-(Methylsulfonyl)phenyl]-1-propylpiperidine, ACR 16, ACR16, Huntexil
5 MG
88,40 €
25 MG
357,00 €
88,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
88,40 €
25 MG
357,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H23NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
88,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCN1CCC(C2=CC(S(C)(=O)=O)=CC=C2)CC1
InChI
1S/C15H23NO2S/c1-3-9-16-10-7-13(8-11-16)14-5-4-6-15(12-14)19(2,17)18/h4-6,12-13H,3,7-11H2,1-2H3
Clé InChI
YGKUEOZJFIXDGI-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Pridopidine (ACR16) is orally available, highly selective and potent Sigma-1 Receptor (S1R) agonist that exhibit potent neuroprotective activities. At higher doses pridopidine targets other receptors including dopamine D3, adrenergic α2C and serotoninergic 5-HT1A.
orally available, highly selective and potent Sigma-1 Receptor (S1R) agonist that exhibit potent neuroprotective activities
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable