Principaux documents
SML3038
Sigma-Aldrich
JB170
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-((9-chloro-7-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)-5H-benzo[c]pyrimido[4,5-e]azepin-2-yl)amino)-N-(2-(2-(2-(2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamido)ethoxy)ethoxy)ethyl)-2-methoxybenzamide, Thalidomide-PEG2-Alisertib
5 MG
118,00 €
25 MG
441,00 €
118,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
118,00 €
25 MG
441,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C48H44ClFN8O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
963.36
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.77
118,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)C(C3=C1C(OCC(NCCOCCOCCNC(C4=CC=C(NC5=NC(C(C=CC(Cl)=C6)=C6C(C7=C(OC)C=CC=C7F)=NC8)=C8C=N5)C=C4OC)=O)=O)=CC=C3)=O
Clé InChI
GYKNPXCQINZRLL-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
JB170 is a highly specific AURORA-A degrader (PROTAC) comprising aurora kinase inhibitor alisertib connected to the CEREBLON-binding molecule thalidomide. JB170 induces rapid and durable degradation of AURORA-A in cancer cells leading to strong S-phase arrest and apoptosis.
highly specific AURORA-A degrader (PROTAC) that induces rapid and durable degradation of AURORA-A in cancer cells
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Bikash Adhikari et al.
Nature chemical biology, 16(11), 1179-1188 (2020-09-30)
The mitotic kinase AURORA-A is essential for cell cycle progression and is considered a priority cancer target. Although the catalytic activity of AURORA-A is essential for its mitotic function, recent reports indicate an additional non-catalytic function, which is difficult to