Principaux documents
SML2990
Sigma-Aldrich
dCeMM2
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-((5H-[1,2,4]Triazino[5,6-b]indol-3-yl)thio)-N-(5-chloropyridin-2-yl)acetamide, N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-2-(5H-1,2,4-triazino[5,6-b]indol-3-ylthio)acetamide
5 MG
83,10 €
25 MG
335,00 €
83,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
83,10 €
25 MG
335,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H11ClN6OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.82
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
83,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(NC1=NC=C(Cl)C=C1)CSC2=NC3=C(C4=C(N3)C=CC=C4)N=N2
InChI
1S/C16H11ClN6OS/c17-9-5-6-12(18-7-9)20-13(24)8-25-16-21-15-14(22-23-16)10-3-1-2-4-11(10)19-15/h1-7H,8H2,(H,18,20,24)(H,19,21,23)
Clé InChI
VFWVTIHYVUKNGR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
cell penetrant molecular glue degrader that induce ubiquitination and degradation of cyclin K by inciting an interaction of CDK12–cyclin K with a CRL4B ligase
dCeMM2 is a cell penetrant molecular glue degrader that induce ubiquitination and degradation of cyclin K by inciting an interaction of CDK12–cyclin K with a CRL4B ligase complex. dCeMM2 induced proximity between CDK12–cyclin K and the CRL complex adaptor protein DDB1 that causes ubiquitination and proteasomal degradation of cyclin K.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Cristina Mayor-Ruiz et al.
Nature chemical biology, 16(11), 1199-1207 (2020-08-05)
Targeted protein degradation is a new therapeutic modality based on drugs that destabilize proteins by inducing their proximity to E3 ubiquitin ligases. Of particular interest are molecular glues that can degrade otherwise unligandable proteins by orchestrating direct interactions between target