Principaux documents
SML2940
Sigma-Aldrich
ML417
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1H-Indol-2-yl)(4-(2-(4-methoxyphenoxy)ethyl)piperazin-1-yl)methanone, Methanone, 1H-indol-2-yl[4-[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-
5 MG
65,90 €
25 MG
267,00 €
65,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
65,90 €
25 MG
267,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H25N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
65,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N2(CCN(CC2)C(=O)c3[nH]c4c(c3)cccc4)CCOc1ccc(cc1)OC
Clé InChI
HAZPAMUWUHDPDA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
ML417 is a blood-brain barrier permeable, potent and highly selective agonist of D3 dopamine receptor (D3R) with very limited cross-reactivity at other GPCRs. ML417 potently induces G-protein activation, D3R-mediated b-arrestin translocation and pERK phosphorylation. It does not activate other dopamine receptors. ML417 protect D3R-expressing dopaminergic neurons from 6-OHDA induced cell death.
blood-brain barrier permeable, potent and highly selective agonist of D3 dopamine receptor (D3R)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Amy E Moritz et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(10), 5526-5567 (2020-04-29)
To identify novel D3 dopamine receptor (D3R) agonists, we conducted a high-throughput screen using a β-arrestin recruitment assay. Counterscreening of the hit compounds provided an assessment of their selectivity, efficacy, and potency. The most promising scaffold was optimized through medicinal