SML2931
GSK264220A
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[[5-Methyl-4-[[(phenylamino)carbonyl]amino]-2-furanyl]sulfonyl]piperidine, GSK 264220A, N-[2-Methyl-5-(1-piperidinylsulfonyl)-3-furanyl]-N′-phenylurea
82,40 €
About This Item
82,40 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N3CCCCC3)c1[o]c(c(c1)NC(=O)Nc2ccccc2)C
InChI
1S/C17H21N3O4S/c1-13-15(19-17(21)18-14-8-4-2-5-9-14)12-16(24-13)25(22,23)20-10-6-3-7-11-20/h2,4-5,8-9,12H,3,6-7,10-11H2,1H3,(H2,18,19,21)
Clé InChI
LVOVQRPAMXCXTM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable