Principaux documents
SML2880
Sigma-Aldrich
SGC-CLK-1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)-4-(6-methoxypyrazolo[1,5-b]pyridazin-3-yl)pyrimidin-2-amine
5 MG
134,00 €
25 MG
541,00 €
134,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
134,00 €
25 MG
541,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H15F3N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.36
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
134,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C1=CC(OC)=CC(NC2=NC=CC(C3=C(C=C4)N(N=C3)N=C4OC)=N2)=C1
InChI
1S/C19H15F3N6O2/c1-29-13-8-11(19(20,21)22)7-12(9-13)25-18-23-6-5-15(26-18)14-10-24-28-16(14)3-4-17(27-28)30-2/h3-10H,1-2H3,(H,23,25,26)
Clé InChI
GJYVLTPTDBQQCY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Potent and selective CLK1/2/4 inhibitor with good kinome-wide selectivity
SGC-CLK-1 is a potent and selective CLK1/2/4 inhibitor (IC50 = 13/4/46 nM by enzyme assay; IC50 = 165/70/100 nM by cell-based NanoBRET assay) with good kinome-wide selectivity (by 403-panel KINOMEscan). SGC-CLK-1 inhibits CLK3 at significantly higher concentrations (IC50 = 363 nM by enzyme assay) and causes only partial STK16 inhibition by cell-based NanoBRET assay.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
SGC-CLK-1 (CAF-170) a chemical probe for the Cdc2-Like kinases CLK1, CLK2, and CLK4
bioRxiv : the preprint server for biology (2022)