Principaux documents
SML2857
Sigma-Aldrich
LHVS
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-(E)-3-(4-Morpholine-carbonylleucyl)amino-5-phenyl-1-phenylsulfonyl-1-pentene, Morpholinurea-leucine-homophenylalanine-vinylsulfone-phenyl, Mu-Leu-Hph-VSPh, Mu-Leu-HphVSPh
5 MG
78,50 €
25 MG
253,00 €
78,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
78,50 €
25 MG
253,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H37N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
527.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
78,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@H](/C=C/S(=O)(C1=CC=CC=C1)=O)CCC2=CC=CC=C2)=O)N3CCOCC3
Clé InChI
YUMYYTORLYHUFW-MSKIIMLESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Irreversible, potent and selective cathepsin S inhibitor in vitro and in vivo.
LHVS is an irreversible, potent and selective cathepsin S inhibitor (CatS Ki = 5.9 nM; CatO2/L/B Ki = 0.23/0.72/39 μM, Cruzain Ki = 0.22 μM) that targets CatS active site thiol for covalent modification via its vinyl sulfone moiety. LHVS is a useful tool for studyting CatS-mediated responses in cultures (typical dosing ranges: 25 nM to 10μM) and in animals in vivo, including CatS-induced itch in mice (30 mg/kg sc.), morphine-induced antinociceptive tolerance in rats (50 nmol/rat itrathetically) and mechanical hyperalgesia in nerve-injured rats (3-30 mg/kg sc.).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable