Merck
Passer à
SML2829
SB-204990
≥98% (HPLC), ATP citrate-lyase inhibitor, powder
Synonyme(s) :
(+/-) (3R*,5S*)-rel-5-[6-(2,4-Dichlorophenyl)hexyl]tetrahydro-3-hydroxy-2-oxo-3-furanacetic acid, SB 201076 prodrug, SB 204990, SB-201076 prodrug, SB201076 prodrug, SB204990
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
112,00 €
95,20 €
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
452,00 €
384,20 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H22Cl2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.27
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
95,20 €
Tarif112,00 €Économiser 15 %
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
SB-204990, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)CCCCCC[C@H]2OC(=O)[C@@](C2)(O)CC(=O)O
InChI
1S/C18H22Cl2O5/c19-13-8-7-12(15(20)9-13)5-3-1-2-4-6-14-10-18(24,11-16(21)22)17(23)25-14/h7-9,14,24H,1-6,10-11H2,(H,21,22)/t14-,18+/m1/s1
InChI key
YTRNLFYTHYWDAU-KDOFPFPSSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP citrate-lyase inhibitor SB-201076 γ-lactone prodrug with cell-permeability, oral availability and in vivo hypocholesterolaemic/hypolipidaemic efficacy.
SB-204990 is a cell-permeable and orally available γ-lactone prodrug of the non-cell-permeable SB-201076 that inhibits human and rat ATP citrate-lyase (Ki =1 μM against human and rat ACL) in a predominantly competitive manner with a small but significant uncompetitive component. SB-204990 treatment is shown to suppress the rate of cellular cholesterol and fatty acid synthesis in HepG2 cultures (by 91% & 82%, respectively, with 30 μM SB-204990), and display hypocholesterolaemic and hypolipidaemic efficacy in vivo when administered in the diet (0.05-0.25%, w/w; mice, rats, dogs).
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML0391S7326S7389
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed to 60 °C)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c