SML2818
BAY-207
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(4-(3-Chlorophenoxy)-3-sulfamoylphenyl)-1-(2-chlorophenyl)cyclopropanecarboxamide
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1c(ccc(c1)NC(=O)C4(CC4)c3c(cccc3)Cl)Oc2cc(ccc2)Cl
InChI
1S/C22H18Cl2N2O4S/c23-14-4-3-5-16(12-14)30-19-9-8-15(13-20(19)31(25,28)29)26-21(27)22(10-11-22)17-6-1-2-7-18(17)24/h1-9,12-13H,10-11H2,(H,26,27)(H2,25,28,29)
Clé InChI
JXAOITUGCKTSTF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable