SML2803
Tebanicline hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-5-(2-Azetidinylmethoxy)-2-chloropyridine hydrochloride, (R)-5-(Azetidin-2-ylmethoxy)-2-chloropyridine hydrochloride, 5-((2R)-Azetidin-2-ylmethoxy)-2-chloropyridine hydrochloride, ABT-594 hydrochloride, Ebanicline hydrochloride
108,00 €
About This Item
108,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Clc1ncc(cc1)OC[C@@H]2NCC2
InChI
1S/C9H11ClN2O/c10-9-2-1-8(5-12-9)13-6-7-3-4-11-7/h1-2,5,7,11H,3-4,6H2/t7-/m1/s1
Clé InChI
MKTAGSRKQIGEBH-SSDOTTSWSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable