SML2790
YU254403
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-{7,9-dichloro-1H,2H,3H,3aH,4H,5H,9bH-cyclopenta[c]quinolin-4-yl}benzoic acid
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC=C(C(NC2=CC(Cl)=C3)C4CCCC4C2=C3Cl)C=C1)O
InChI
1S/C19H17Cl2NO2/c20-12-8-15(21)17-13-2-1-3-14(13)18(22-16(17)9-12)10-4-6-11(7-5-10)19(23)24/h4-9,13-14,18,22H,1-3H2,(H,23,24)
Clé InChI
PHDZTYHPMHMZPG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable