SML2746
SRS11-92
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(Cyclohexylamino)-3-[(phenylmethyl)amino]-benzoic acid ethyl ester, Ethyl 3-(benzylamino)-4-(cyclohexylamino)benzoate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to yellow-brown
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(C3CCCCC3)c1c(cc(cc1)C(=O)OCC)NCc2ccccc2
Clé InChI
VHQAJFNLPQULSV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3