Principaux documents
SML2669
Sigma-Aldrich
ITK7
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-methyl-7-(prop-1-yn-1-yl)-2-((pyrimidin-2-ylthio)methyl)quinazolin-4(3H)-one
5 MG
112,00 €
25 MG
359,00 €
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
112,00 €
25 MG
359,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H14N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.38
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=C(N=C(CSC2=NC=CC=N2)NC3=O)C3=CC=C1C#CC
Actions biochimiques/physiologiques
ITK7 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of PARP11 mono-ADP-ribosylation (MARylation) activity.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of PARP11 mono-ADP-ribosylation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ilsa T Kirby et al.
Cell chemical biology, 25(12), 1547-1553 (2018-10-23)
Poly-ADP-ribose polymerases (PARPs1-16) play pivotal roles in diverse cellular processes. PARPs that catalyze poly-ADP-ribosylation (PARylation) are the best characterized PARP family members because of the availability of potent and selective inhibitors for these PARPs. There has been comparatively little success in