SML2630
Intronistat B hydrobromide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)-2-(3,4,5-trihydroxybenzoyl) benzofuran-5-carboxamide hydrobromide
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to dark gray
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3