SML2620
Bromonoscapine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-3-((R)-9-bromo-4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)-6,7-dimethoxyisobenzofuran-1(3H)-one, 9-Bromonoscapine, EM 011
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -100 to -120°, c = 1 in dichloromethane
Couleur
faint yellow to dark orange
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable