Principaux documents
SML2616
Sigma-Aldrich
Bepotastine besilate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(+)-4-[[(S)-p-chloro-alpha-2­pyridylbenzyl]oxy]-1-piperidine butyric acid monobenzenesulfonate, Bepreve
10 MG
63,10 €
50 MG
255,00 €
63,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
63,10 €
50 MG
255,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H25ClN2O3 · C6H6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
547.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
63,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 4.5 to 6.5°, c = 1 in methanol
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(O)c4ccccc4.Clc1ccc(cc1)[C@@H](OC3CCN(CC3)CCCC(=O)O)c2ncccc2
InChI
1S/C21H25ClN2O3.C6H6O3S/c22-17-8-6-16(7-9-17)21(19-4-1-2-12-23-19)27-18-10-14-24(15-11-18)13-3-5-20(25)26;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,4,6-9,12,18,21H,3,5,10-11,13-15H2,(H,25,26);1-5H,(H,7,8,9)/t21-;/m1./s1
Clé InChI
UDGHXQPQKQPSBB-ZMBIFBSDSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Bepotastine besilate is a second generation antihistamine used clinically for the treatment of itching associated with allergic conjunctivitis, allergic rhinitis and urticaria/pruritus. It is a direct H1-receptor antagonist that inhibits the release of histamine from mast cells.
Second generation antihistamine, H1-receptor antagonist
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable