SML2416
HET0016
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
HET 0016, HET-0016, N′-(4-Butyl-2-methylphenyl)-N-hydroxymethanimidamide, N-(4-Butyl-2-methylphenyl)-N′-hydroxyformamidine, N-(4-Butyl-2-methylphenyl)-N′-hydroxymethanimidamide, N-Hydroxy-N′-(4-n-butyl-2-methylphenyl)formamidine
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC1=CC=C(C(C)=C1)/N=C/NO
InChI
1S/C12H18N2O/c1-3-4-5-11-6-7-12(10(2)8-11)13-9-14-15/h6-9,15H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
LYNOGBKNFIHKLE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable